Tisk…
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 9960 CZK
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene
Vzorec: C₂BrClF₂
Bod varu: 40…42 °C
Hustota: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00166977
CAS číslo: 758-24-7