Tisk…
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0171-25G PC0171-5G
APOSPC0171-25GEA 16270 CZK
APOSPC0171-25G APOSPC0171-5G
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Vzorec: C₃H₂ClF₃O
MW: 146,5 g/mol
Bod varu: 71…72 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631508
CAS číslo: 431-37-8
UN: 1993
ADR: 3,III