Tisk…

3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 622 CZK
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57
Bod varu: 241
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190126
CAS číslo: 64628-73-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR