Tisk…
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
PC01683-25G
APOSPC01683-25GEA 2730 CZK
APOSPC01683-25G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
MW: 408,37 g/mol
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458917
CAS číslo: 223437-05-6