Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 2780 CZK
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631515
CAS číslo: 261763-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III