Tisk…
3-Fluoro-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 2900 CZK
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.0100 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458368
CAS číslo: 706752-99-0