Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 4400 CZK
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Bod varu: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368047
CAS číslo: 131748-14-6