Tisk…
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 17130 CZK
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Bod varu: 62…63 °C/9mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657962
CAS číslo: 845866-82-2