Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 2900 CZK
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 140…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024300
CAS číslo: 394-01-4