Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 417 CZK
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod varu: 92 °C/22mmHg
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143284
CAS číslo: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III