Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 15380 CZK
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 157373-00-7
UN: 1760
ADR: 8,II