Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 1040 CZK
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631513
CAS číslo: 261763-09-1
UN: 3265
ADR: 8,III