Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0154-10G PC0154-5G PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA 5590 CZK
APOSPC0154-10G APOSPC0154-5G APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631512
CAS číslo: 261763-05-7