Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Nitro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PC01532-10G
APOSPC01532-10GEA 3150 CZK
APOSPC01532-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO₃
MW: 253,57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777203
CAS číslo: 81108-81-8
UN: 3261
ADR: 8,III