3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0153-5G
PC0153-10G
PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA
2780
CZK
APOSPC0153-5G
APOSPC0153-10G
APOSPC0153-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₂Cl₂F₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631344 CAS číslo: 186517-45-3 |