Tisk…

(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol

PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 622 CZK
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,0300 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835207
CAS číslo: 172023-97-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR