Tisk…
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01528-1G PC01528-5G
APOSPC01528-1GEA 2900 CZK
APOSPC01528-1G APOSPC01528-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044946
CAS číslo: 114926-38-4