Tisk…
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 1700 CZK
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C6H4ClF3N2
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18255015
CAS číslo: 1095823-39-4