4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC01517-1G
PC01517-5G
PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA
7870
CZK
APOSPC01517-1G
APOSPC01517-5G
APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Vzorec:
C₆H₄BrFS MW: 207.06 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09475476 CAS číslo: 942473-86-1 |