Tisk…
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01516-1G PC01516-250MG
APOSPC01516-1GEA 12010 CZK
APOSPC01516-1G APOSPC01516-250MG
2-Bromo-4-fluorothiophenol
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrFS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475472
CAS číslo: 773853-92-2