Tisk…
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 1540 CZK
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Bromo-2-fluorothiophenol
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrFS
MW: 207.0634 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475475
CAS číslo: 174414-93-8