Tisk…
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 1490 CZK
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Vzorec: C₇H₆BrFS
MW: 221.0899 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756455
CAS číslo: 221030-79-1