Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 8010 CZK
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631342
CAS číslo: 186517-41-9