Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 15870 CZK
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082853
CAS číslo: 703-91-3