Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 20470 CZK
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.56
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631509
CAS číslo: 129931-45-9