Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 11740 CZK
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,51 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185363
CAS číslo: 631912-19-1
UN: 3261
ADR: 8,III