Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 8700 CZK
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄ClF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631400
CAS číslo: 186517-42-0