Tisk…
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G PC01476-5G PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA 1660 CZK
APOSPC01476-25G APOSPC01476-5G APOSPC01476-100G
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
2-Fluoro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112569
CAS číslo: 174669-74-0