Tisk…
2-Fluoro-4-pyridone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoropyridin-4-ol, 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 3230 CZK
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-pyridone 95%
2-Fluoro-4-pyridone
Vzorec: C₅H₄FNO
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114159
CAS číslo: 22282-69-5