Tisk…
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 4100 CZK
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod vzplanutí: <60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094945
CAS číslo: 884494-69-3