3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0147-1G
PC0147-10G
PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA
744
CZK
APOSPC0147-1G
APOSPC0147-10G
APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₄ClF₄NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631399 CAS číslo: 129931-46-0 |