3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0146-25G
PC0146-5G
PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA
13790
CZK
APOSPC0146-25G
APOSPC0146-5G
APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₃ClF₄O MW: 226.56 g/mol Bod varu: 214 °C Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 104.4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631343 CAS číslo: 186517-29-3 |