Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 1870 CZK
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Bod tání: 169…177 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631387
CAS číslo: 154257-75-7