Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 622 CZK
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 196 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631510
CAS číslo: 261763-02-4