Tisk…
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzene-1,2-diamine
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 622 CZK
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00973899
CAS číslo: 2369-29-1