Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0142-5G PC0142-1G PC0142-25G PC0142-100G
APOSPC0142-5GEA 4860 CZK
APOSPC0142-5G APOSPC0142-1G APOSPC0142-25G APOSPC0142-100G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₅ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631517
CAS číslo: 261763-01-3