Tisk…
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 CZK
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631397
CAS číslo: 261762-99-6