Tisk…
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 827 CZK
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631438
CAS číslo: 75279-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III