Tisk…
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 9560 CZK
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631553
CAS číslo: 658-98-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III