Tisk…
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 622 CZK
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
MW: 169,5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631552
CAS číslo: 261762-98-5