Tisk…
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 1290 CZK
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631439
CAS číslo: 261762-97-4