Tisk…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 1870 CZK
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631555
CAS číslo: 705-79-3