Tisk…
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 622 CZK
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bod tání: 128…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631554
CAS číslo: 261762-96-3