Tisk…
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 4960 CZK
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98%
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Vzorec: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25
Bod varu: 130…132 °C
Hustota: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000411
CAS číslo: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 III