Tisk…
3-Chlor-2-fluorfenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 4400 CZK
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Chlor-2-fluorfenol 98%
3-Chlor-2-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146.55
Bod varu: 190 °C
Bod tání: 34…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631572
CAS číslo: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8 III