Tisk…
2-Chlor-6-fluorfenol 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 2030 CZK
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Chlor-6-fluorfenol 99+%
2-Chlor-6-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631574
CAS číslo: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8,II