Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0127-1G PC0127-25G PC0127-5G
APOSPC0127-1GEA 2980 CZK
APOSPC0127-1G APOSPC0127-25G APOSPC0127-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631374
CAS číslo: 261762-95-2