Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 2980 CZK
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631364
CAS číslo: 261762-94-1