Tisk…
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0122-1G PC0122-5G PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA 2030 CZK
APOSPC0122-1G APOSPC0122-5G APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631375
CAS číslo: 261762-93-0