Tisk…
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0120-1G PC0120-250MG PC0120-5G
APOSPC0120-1GEA 3150 CZK
APOSPC0120-1G APOSPC0120-250MG APOSPC0120-5G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631365
CAS číslo: 261762-92-9